Learn More
Hydrochloric Acid solution, 0.1M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric Acid |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 7647-10-1 |
| Formula molecolare | Cl2Pd |
| Concentrazione | 0.1 M |
| Numero MDL | MFCD00003558 |
| InChI Key | PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++] |
| IUPAC Name | dichloropalladium |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.32 |
| Vedi altri risultati |