Learn More
Hydrochloric Acid Solution, Volumetric, 6M HCl (6N), Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid solution |
| pH | >0.1 (at 20°C) |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | Volumetric, 6M HCl (6N) |
| CAS | 7647-01-0 |
| Densità | ∽1.072g/cu.cm at 20°C |
| Odore | Stinging |
| Imballaggio | Poly bottle |
| Pressione del vapore | 190mmHg (25°C) |
| Quantità | 1 L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid