Learn More
Hydrochloric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1N), Solstice
Codice prodotto. 15654960 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic bottle
VOLPAC™ Container
Dimensione della confezione:
10L
1L
500mL
5L
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15654960 1 L Plastic bottle 1L
15674960 500 mL Plastic bottle 500mL
15684960 5 L Plastic bottle 5L
15694960 5 L VOLPAC™ Container 5L
15604970 6 x 1 L Plastic bottle pezzi 6
15634960 10 L Plastic bottle 10L
15644960 10 L VOLPAC™ Container 10L
15664960 4 x 5 L Plastic bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15654960 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 353351L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid solution
Concentrazione 0.1M
Imballaggio Plastic bottle
Pressione del vapore 190 mmHg (25°C)
Quantità 1 L
Numero UN UN1789
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid