Learn More
Hydrochlorothiazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Hydrochlorothiazide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13) |
| Peso formulazione | 296.9645 |
| Percent Purity | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?