Learn More
Hydrocinnamic acid, 99%
Codice prodotto. 10503521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10503521 500 g Bottiglia in vetro 500g
10193490 5 g Bottiglia in vetro 5g
10103500 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10503521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159105000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-52-0
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00002771
InChI Key XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC Name 3-phenylpropanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocinnamic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 47.0°C to 50.0°C
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 279.0°C to 281.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH2CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 09, 508
Indice di Merck 15, 4822
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5% in water; more soluble in hot water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,petroleum ether and carbon disulfide
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid