Learn More
Hydrocinnamic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492718
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16492718 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY1088
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocinnamic acid
CAS 501-52-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Phenylpropionic acid 3-Phenylpropanoic acid 3-Phenyl-n-propionic acid
Informazioni di solubilità H2O : 5 mg/mL (33.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.17
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only