Learn More
R&D Systems™ Hydrocortisone
Descrizione
Hydrocortisone is an adrenal glucocorticoid released in the stress response. Increases glucose production by gluconeogenesis. Immunosuppressant and antidiuretic hormone. Used in protocols to generate retinal pigment epithelial (RPE) cells from PSCs.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrocortisone |
| CAS | 50-23-7 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C21H30O5 |
| Peso formulazione | 362.46 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 362.466 |