Learn More
Hydrocortisone 21-Acetate-D3, TRC
Codice prodotto. 30394639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394639 50 mg -
30404501 250 mg -
30394637 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30394639 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71462250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C23H29D3O6
Molecular Weight (g/mol) 407.52
SMILES [H][C@]1([C@@H](O)C[C@@]2([C@](C(COC(C([2H])([2H])[2H])=O)=O)(O)CC3)C)[C@]([H])([C@@]23[H])CCC4=CC(CC[C@@]41C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone 21-Acetate-D3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1/i1D3