Learn More
Hydrocortisone 21-Acetate, TRC
Codice prodotto. 18033920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18033920 1 g 1g
18002020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18033920 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7146201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-03-3
Formula molecolare C23 H32 O6
Molecular Weight (g/mol) 404.5
Sinonimo Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), (11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17α-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17α-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort
IUPAC Name [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone Acetate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Peso formulazione 404.2199