Learn More
Hydrocortisone, ≥97%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11354469 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11354469 100 g
11314469 1 g
11324469 5 g
11334469 10 g
11344469 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11354469 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210199680
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Identificatori chimici
CAS 50-23-7
Formula molecolare C21H30O5
Molecular Weight (g/mol) 362.466
Numero MDL MFCD00011654
InChI Key JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Sinonimo hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥97%
Quantità 100 g
Peso formulazione 362.5
Forma fisica Crystalline Powder