Learn More
Hydrocortisone, 98%
Codice prodotto. 11477747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477747 1 g 1g
11487747 5 g 5g
11497747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16292.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-23-7 | C21H30O5 | 362.466 g/mol
Cortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
Solubility
It is soluble in DMSO and ethanol.
Notes
Protect against light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-23-7
Formula molecolare C21H30O5
Numero MDL MFCD00011654
InChI Key JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Sinonimo hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone
Punto di fusione 213°C to 215°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Odore Odorless
Quantità 1 g
Beilstein 1354819
Indice di Merck 14,4787
Informazioni di solubilità It is soluble in DMSO and ethanol.
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
IUPAC Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 362.466
Peso formulazione 362.47
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrocortisone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone