Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortisone, 98%
Codice prodotto. 10738372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10738372 5 g Bottiglia in vetro 5g
10062031 1 g Bottiglia in vetro 1g
10560794 25 g Bottiglia in vetro 25g
10209703 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10738372 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 352450050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Hydrocortisone, CAS # 50-23-7, is the pharmaceutical formulation of the hormone, cortisol, and is commonly administered as an immunosuppressive drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Hydrocortisone is the synthetic formulation of the naturally occurring hormone, cortisol
• It is available as a white crystalline powder soluble in water, DMSO, and ethanol
• It is stable at room temperature but sensitive to light, and reactive in the presence of strong oxidizing agents
Applications
• Hydrocortisone works as an agonist to glucocorticoid receptors, thereby suppressing the inflammatory response of the immune system
• It’s administration induces gluconeogenesis, thus increasing endogenous blood sugar levels
• Research indicates a role for hydrocortisone in the metabolism of fat, protein, and carbohydrates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-23-7
Formula molecolare C21H30O5
Molecular Weight (g/mol) 362.47
Numero MDL MFCD00011654
InChI Key JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Sinonimo hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone
Punto di fusione 212°C to 217°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4824
Condizione di rotazione specifica +150° (156°C c=1,dioxane)
Rotazione specifica + 150
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.28g/L (25°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid,partially soluble in alcohol and propylene glycol,soluble in dioxane; sol (g/l) (25°C): chcl3 1.6;,ether 0.35; etoh 15; meoh 6.2; acetone 9.3;,propylene glycol 1
Peso formulazione 362.47
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrocortisone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.