Learn More
Hydrocortisone acetate, 97+%
Codice prodotto. 11449236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449236 5 g 5g
11439236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18089.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-03-3 | C23H32O6 | 404.50 g/mol
Hydrocortisone acetate is used to treat hemorrhoids and itching/swelling in the rectum and anus. It is used to treat certain intestinal problems (such as ulcerative colitis of the rectum and other rectal/anal inflammatory conditions).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store in the dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-03-3
Formula molecolare C23H32O6
Molecular Weight (g/mol) 404.50
Numero MDL MFCD00037714
InChI Key ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Sinonimo hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone acetate
Punto di fusione ∼220°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 2066841
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,4787
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
Peso formulazione 404.51
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrocortisone acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (11.beta.)-21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione