Learn More
Hydrocortisone acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448666
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16448666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16448666 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1183
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone acetate
CAS 50-03-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H32O6
Quantità 100 mg
Sinonimo Hydrocortisone 21-acetate Cortisol 21-acetate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.94 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 404.5
Peso formulazione 404.5
Percent Purity 99.14%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only