Learn More
Hydrocortisone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442539
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442539 1 g 1g
16411448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16442539 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN05831g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H30O5
Quantità 1 g
Sinonimo Cortisol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1
Molecular Weight (g/mol) 362.46
Peso formulazione 362.46
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only