Learn More
Hydrocoumarin, TRC
Codice prodotto. 30392350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30392350 25 g
30398921 5 g
30400492 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30392350 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71455525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-84-6
Formula molecolare C9 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Sinonimo Hydrocoumarin (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-one, Hydrocinnamic acid, o-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 2-Chromanone, 3,4-Dihydro-1H-benzopyran-2-one, 3,4-Dihydrocoumarin, D 1223, DHC, Dihydrocoumarin, Melilotin, Melilotin (coumarin), Melilotol
IUPAC Name 3,4-dihydrochromen-2-one
SMILES O=C1CCc2ccccc2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydrocoumarin
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Peso formulazione 148.0524