Learn More
Hydroflumethiazide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Hydroflumethiazide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16) |
| Peso formulazione | 330.9908 |
| Percent Purity | >95% |