Learn More
Hydrofluoric Acid, 48%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10418600 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10418600 1 L 1L
11402664 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10418600 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/1420/15
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7664-39-3 | Molecular Formula: FH | Molecular Weight: 20.01 g/mol
Hydrofluoric Acid, 48%, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES F
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 105°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen fluoride
Peso formulazione 20g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrofluoric acid, 48% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride