Learn More
Hydrofluoric Acid, 48%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15636720 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
Codice prodotto. 15636720
Marca: Honeywell-Fluka 695068500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 48%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC Name hydrogen fluoride
SMILES F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
pH Acidic
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione ∼105°C
Densità 1.15g/mL at 25°C
Odore Stinging
Imballaggio Poly bottle
Pressione del vapore 25mmHg (20°C)
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN UN1790B
Peso formulazione 20.01g/mol
Percent Purity 48%