Learn More
Hydrofluoric acid, 99.99% (metals basis) 40% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11321588 250 mL 250mL
11311588 25 mL 25mL
11305819 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11321588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010989.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hydrofluoric acid is used in the glass etching, electronic and chemical industries. Hydrogen fluoride is mainly used in the production of organofluorine compounds, aluminum and chlorofluorocarbons. Hydrogen fluoride is also used for separating uranium isotopes, as a catalyst in the petroleum industry, and in stainless steel pickling. Hydrofluoric acid is used as a pickling agent and used in the semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC Name hydrogen fluoride
SMILES F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
Colore Colorless
Punti di ebollizione 112°C
Densità 1.16 g/mL
Odore Acrid
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis) 40% min
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN UN1790
Indice di Merck 14,4790
Informazioni di solubilità Strongly miscible with water and alcohol. Slightly miscible with ether and miscible with many organic solvents.
Peso formulazione 20.01
Percent Purity 99.99%