Learn More
Hydrofluoric acid, ACS reagent, 48-51% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10741452 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Unit Size:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10741452 500 g Plastic bottle 500g
10637581 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10741452 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.50€
    47.60€ / 500g
    Risparmia 3.90€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC Name hydrogen fluoride
SMILES F
Specifications
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
Colore Colorless
Nota nome 48.0-51.0%
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 105.0°C
Densità 1.1500g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 0.5ppm max.
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.15
Quantità 500 g
Formula lineare HF
Forma fisica Liquid
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 20
Percent Purity 48.0 to 51.0%
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.