Learn More
Hydrofluoric acid, ACS reagent, 48-51% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10370234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10370234 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10370234 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423800025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    125.00€ / 2.5kg
    Risparmia 10.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 105.0°C
Densità 1.1500g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 0.5ppm max.
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.15
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare FH
Formula lineare HF
Numero MDL MFCD00011346
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC Name hydrogen fluoride
Molecular Weight (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Peso formulazione 20
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.