Learn More
Hydrofluoric acid, for analysis, 48 to 51% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10753144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10753144 2.5 L Plastic bottle 2.50L
10627382 25 mL Plastic bottle 25mL
10286370 500 mL Plastic bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10753144 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223330025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluorwasserstoff, fluorowodor polish, fluorhydric acid, rubigine, hydrogen fluoride, caswell no. 484, hydrofluoride, hydrogen-fluoride, hydrofluoric acid, antisal 2b
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC Name hydrogen fluoride
SMILES F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
Colore Colorless
Nota nome p.a.
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 105.0°C
Densità 1.1500 g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 0.5 ppm max.
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.15
Quantità 2.5 L
Formula lineare HF
Forma fisica Liquid
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Indice di Merck 15, 4827
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 20
Percent Purity 48 to 51%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.