Learn More
Hydrofluoric acid, Honeywell
Codice prodotto. 15694100 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694100 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15694100 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 339261100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
48 wt. % in H2O,≥99.99% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3
Concentrazione 48 wt. % in H2O
Densità 1.15g/mL at 25°C
Pressione del vapore 25 mmHg (20°C)
Quantità 100 mL
Formula molecolare FH
Numero MDL MFCD00011346
Numero UN UN1790B
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC Name hydrogen fluoride
Molecular Weight (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Peso formulazione 20.01g/mol
Percent Purity ≥99.99% (trace metals basis)