Learn More
Hydrofluoric Acid, puriss., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15680530 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
30 kg
Dimensione della confezione:
30kg
5L
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15680530
Marca: Honeywell-Fluka 010105L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Puriss.,≥40%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC Name fluorane
SMILES F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric Acid
Concentrazione ≥40%
Densità 1.15g/mL at 25°C
Pressione del vapore 25mmHg (20°C)
Quantità 5 L
Numero UN 1790
Peso formulazione 20.01g/mol
Grado puriss.