Learn More
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48%, Solstice
Codice prodotto. 15622990 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
5L
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15622990 500 mL 500mL
15612990 1 L 1L
15632990 5 L 5L
15642990 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15622990 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 30107500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.31€
    66.73€ / 500mL
    Risparmia 5.58€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥48%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric Acid
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Concentrazione ≥48%
Densità 1.15g/mL at 25°C
Residuo dopo la combustione ≤0.0005% (as SO4)
Pressione del vapore 25mmHg (20°C)
Quantità 500 mL
Numero UN 1790
IUPAC Name fluorane
Peso formulazione 20.01g/mol
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrofluoric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride