Learn More
Hydrofluoric Acid, TRC
Codice prodotto. 30393500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30393500 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30393500 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94245010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric Acid
CAS 7664-39-3
Quantità 10 g
Formula molecolare FH
Sinonimo Alsurf 45, Anhydrous hydrofluoric Acid, Antisal 2b, Fluorhydric Acid, Fluoric Acid, Fluorine Hydride (FH), Fluorine Monohydride, G-C Hydrofluoride Gel, Hydrofluoric Acid Gas, Hydrogen Fluoride, Hydrogen Fluoride (HF), Hydrogen Monofluoride, Porcelain Conditioner, SA-X, Ultradent Porcelain Etch, Urine Luck 6.3, Vita Ceramic etch
InChI Formula InChI=1S/FH/h1H
SMILES F
IUPAC Name fluorane
Molecular Weight (g/mol) 20.0064
Peso formulazione 20.0062