Learn More
Esculape Laboratoire™ Hydrogel Compress
Codice prodotto. 11708393
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11708393 20 x 20 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11708393 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 3170503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    12.97€ / pezzi 1
    Risparmia 14.33€
    52% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Sterile hydrogel, suitable for all types of thermal burns
  • Sterile hydrogel compress
  • Size 20 x 20 cm
  • Allows immediate cooling of the burn
  • Relieves pain, interrupts the in-depth development of the burn
  • Reduces edema and promotes local hydration
  • For all types of thermal burns (1st, 2nd and 3rd degree)
Specifica
Sterilità Sterile
Dimensioni (L x P) 20 x 20 cm
Da utilizzare con (applicazione) All Types of Thermal Burns