Learn More
Hydrogen bromide, pure, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Codice prodotto. 10626132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10626132 1 L Glass Bottle 1L
10011200 500 mL Glass Bottle 500mL
11334996 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10626132 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123180010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Hydrogen bromide, 31 to 34 wt% (HBr), BrH, CAS Number-10035-10-6, 64-19-7, acide bromhydrique, acido bromidrico, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor, bromowodor polish, bromwasserstoff, broomwaterstof, hydrobromic acid, hydrobromide, hydrogen bromide, 2.5L, Vapor Pressure: 300mmHg at 20 deg.C | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-10-6 , 64-19-7
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifications
Materiale o nome chimico Hydrogen bromide
Nota nome Pure
Colore Yellow
Forma fisica Fuming Liquid
Quantità 1 L
Formula lineare HBr
Numero UN 2922
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Punto d'infiammabilità 39°C
Indice di Merck 09, 4665
IUPAC Name bromane
Peso formulazione 80.9
Percent Purity 31 to 34 wt% (HBr)
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.42
Pressione del vapore 300mmHg at 20°C
Densità 1.42 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen bromide