Learn More
Hydrogen chloride, 3M in cyclopentyl methyl ether
Descrizione
In chemical industry production of inorganic salts, Production of vinyl chloride from acetylene, alkyl chlorides from olefins, dyes, artificial silk, pigment, pesticides, pharmaceutical hydrochloride, As catalyst and solvent in organic syntheses, Alcohol chlorination reagent, Nitration reaction, Manufacture of phosphoric acid and in the production of ammonium chloride, Neutralization of basic systems, Cleaning agents. Hydrolyzing of starch and proteins in the preparation of various food products. The hydrogen chloride gas is mainly used for EDC and vinyl chloride monomer (VCM) production. CPME has proved to be quite useful as a process solvent for organic synthesis, simply because it is free of the drawbacks present in the more traditional solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
| Punti di ebollizione | 106°C |
| Formula lineare | HCl |
| Numero UN | UN2924 |
| Concentrazione | 3M in cyclopentyl methyl ether |
| Densità | 0.895 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| IUPAC Name | hydrogen chloride |
| Peso formulazione | 36.46 |
| Quantità | 500 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrogen chloride, 3M in cyclopentyl methyl ether
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentane, methoxy-, Hydrogen chloride