Learn More
Hydrogen chloride, pure, 1N solution in diethyl ether, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 1N Solution in Diethyl Ether |
| CAS | 7647-01-0, 60-29-7 |
| Concentrazione | 0.95 to 1.10N |
| Densità | 0.7400g/mL |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Gravità specifica | 0.74 |
| Punto d'infiammabilità | −40°C |
| Quantità | 800 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrogen chloride, 1N solution in diethyl ether
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.