Learn More
Hydrogen chloride, pure, 2N solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10782164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10782164
Marca: Thermo Scientific Acros 368478000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless
Nota nome 2N solution in diethyl ether
CAS 7647-01-0, 60-29-7
Concentrazione 1.90 to 2.20N
Densità 0.7400g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.74
Punto d'infiammabilità −40°C
Quantità 800 mL
Formula molecolare ClH
Formula lineare HCl
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Indice di Merck 10, 4701
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.45
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen chloride, 1N solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.