Learn More
Hydrogen chloride, pure, 5 to 6N solution in 2-propanol
Codice prodotto. 11613069 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11613069 2.5 L Flacone in plastica 2.50L
10214950 1 L Flacone in plastica 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11613069 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 133700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    146.00€ / 2.5L
    Risparmia 11.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 0.909
Densità 0.9090g/mL
Formula molecolare ClH
Formula lineare HCl
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Indice di Merck 15,4831
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.45
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5N min.