Learn More
Hydrogen fluoride-pyridine, approx. 70% HF, approx. 30% Pyridine
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrogen fluoride-pyridine |
| Nota nome | 65-70% |
| Colore | Yellow to Brown |
| Densità | 1.1000g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 65-70% |
| Imballaggio | Plastic Bottle in Tin Can |
| Quantità | 100 g |
| Fieser | 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419 |
| Gravità specifica | 1.1 |
| Peso formulazione | 99.11 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrogen fluoride-pyridine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.