Learn More
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, 99.9%, (trace metal basis), 38 to 40% Pt
Codice prodotto. 10771424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771424 5 g Glass bottle 5g
10457182 1 g Glass bottle 1g
10501804 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10771424 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363590050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26023-84-7
Formula molecolare Cl6H2Pt
Molecular Weight (g/mol) 409.80
Numero MDL MFCD00149909
InChI Key ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
IUPAC Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Punto di fusione 60.0°C
Nota nome 38 to 40% Pt
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 38 to 40% (Pt)
Formula lineare H2PtCl6·xH2O
Indice di Merck 14, 7526
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 409.82
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce