Learn More
hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 11904371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904371 25 g Glass bottle 25g
10627751 1 g Glass bottle 1g
10106990 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11904371 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405010250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26023-84-7
Formula molecolare Cl6H2Pt
Molecular Weight (g/mol) 409.80
Numero MDL MFCD00149909
InChI Key ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
IUPAC Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Punto di fusione 60.0°C
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2PtCl6·xH2O
Informazioni di solubilità (in alcohol) Passes test
Peso formulazione 409.82
Percent Purity ≥37.50% (Pt)
Grado Reagente ACS