Learn More
hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, ca. 40% Pt
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrogen Hexachloroplatinate(IV) Hydrate |
| Punto di fusione | 60.0°C |
| Nota nome | ca. 40% Pt |
| Forma fisica | Chunks and/or Powder |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | H2PtCl6·xH2O |
| Numero UN | UN 2507 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Peso formulazione | 409.82 |
| Vedi altri risultati |