Learn More
Hydrogen Methyl Malonate Potassium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrogen Methyl Malonate |
| CAS | 38330-80-2 |
| Formula molecolare | C4 H5 O4 . K |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].COC(=O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | potassium;3-methoxy-3-oxopropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.18 |
| Peso formulazione | 155.9825 |