Learn More
Hydrogen Methyl Malonate Potassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30398779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398779 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71464010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Methyl Malonate
CAS 38330-80-2
Formula molecolare C4 H5 O4 . K
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].COC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;3-methoxy-3-oxopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Peso formulazione 155.9825