Learn More
Hydrogen Peroxide, 0.3, ULTREX™ II Ultrapure Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558324 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 mL
Imballaggio:
HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Dimensione della confezione:
450mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15558324 450 mL HDPE Pressure Bottom Poly Bottle 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15558324 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 515501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.75€
    292.35€ / 450mL
    Risparmia 211.40€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagents for critical elemental analysis with less than 10 parts-per-trillion (ppt) levels of up to 65 elements
    For use in ICP (Inducutively Coupled Plasma Spectrometry), Trace Metal Analysis; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Imballaggio HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Formula molecolare H2O2
Quantità 450 mL
Gravità specifica 1L = 1.11kg
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name perossido di idrogeno
Molecular Weight (g/mol) 34.014
ChEBI CHEBI:16240
Peso formulazione 34.01
Percent Purity 30%
Grado ULTREX™ II Ultrapure Reagent