Learn More
Hydrogen Peroxide 12% (w/v) (40 Volumes), Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10776481 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10776481 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10776481 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/1650/17
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Colore Colorless
CAS 7722-84-1
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Formula molecolare H2O2
Numero MDL 11333
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name perossido di idrogeno
Molecular Weight (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen peroxide, 12% w/v
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide