Learn More
Hydrogen peroxide, 12% w/v
Codice prodotto. 16524274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16524274 1 L 1L
16534274 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16524274 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464570010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Molecular Weight (g/mol) 34.01
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name peroxol
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Punti di ebollizione 100.0°C
Densità 1.0500 g/mL
Quantità 1 L
Formula molecolare H2O2
Formula lineare H2O2
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 34.01