Learn More
Hydrogen peroxide, 27% w/w aq. soln., stab.
Codice prodotto. 11387976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387976 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11387976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13235.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7722-84-1 | Molecular Formula: H2O2 | Molecular Weight: 34.014 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Nota nome stabilized
Punti di ebollizione 107°C
Punto di fusione -26°C
Concentrazione 27% w/w aq. Soln
Densità 1.1
Indice di rifrazione 1.335
Quantità 500 mL
Numero UN UN2014
Beilstein 3587191
Indice di Merck 14,4798
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
Peso formulazione 34.02
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen peroxide, 27% w/w aqueous solution, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide