Learn More
4-Hydroxybenzonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11377976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377976 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11377976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13235.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Nota nome stabilized
CAS 7722-84-1
Punti di ebollizione 107°C
Punto di fusione -26°C
Concentrazione 27% w/w aq. soln.
Densità 1.1
Indice di rifrazione 1.335
Formula molecolare H2O2
Numero MDL MFCD00011333
Quantità 100 mL
Numero UN UN2014
Beilstein 3587191
Indice di Merck 14,4798
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name peroxol
Molecular Weight (g/mol) 34.01
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Peso formulazione 34.02