Learn More
Hydrogen Peroxide 30-32% (w/w) (100 Volumes), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
H2O2, CAS Number-7722-84-1, albone, hioxyl, hydrogen dioxide, inhibine, interox, kastone, oxydol, perhydrol, peroxaan, superoxol, 1L, 30-32%w/w, 108 deg.C, CHEBI:16240, Colorless, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, hydrogen peroxide, -33 deg.C, 11333, 34.014, HDPE plastic bottle, 3.3, Liquid, 784, OO, 1.1
Specifications
Specifications
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 108°C |
| Punto di fusione | -33°C |
| Intervallo percentuale saggio | 30-32%w/w |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Densità vapore | 1.1 |
| pH | 3.3 |
| Quantità | 2.5 L |
| Forma fisica | Liquid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Pericolo
- Liquido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide