Learn More
Hydrogen peroxide, 35% w/w aq. soln., stab.
Codice prodotto. 18899239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18899239 1000 mL 1L
11348875 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 18899239 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14000.AU
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name hydrogen peroxide
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Nota nome stabilized
Punti di ebollizione 107°C
Punto di fusione -26°C
Numero UN UN2014
Beilstein 3587191
Concentrazione 35% w/w aq. soln.
Densità 1.13
Indice di Merck 14,4798
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
Molecular Weight (g/mol) 34.01
Peso formulazione 34.02
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.335
Quantità 1000 mL