Learn More
Hydrogen Peroxide 6% (w/v) (20 Volumes), Extra Pure SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10274050 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10274050 2.5 L 2.50L
10502002 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10274050 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/1550/17
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Hydrogen Peroxide 6% (w/v) (20 Volumes), Extra Pure SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
Numero MDL 11333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Peso formulazione 34.0128g/mol
Imballaggio HDPE plastic bottle
pH 2.5 to 3.5
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide