Learn More
Hydrogen Peroxide 6% (w/w) (20 Volumes), Extra Pure SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
Hydrogen Peroxide 6% (w/w) (20 Volumes), Extra Pure SLR
Specifica
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Punto di fusione | 0°C |
Peso formulazione | 34.0128g/mol |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
pH | 2.5 to 3.5 |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen peroxide