Learn More
Hydrogen PerOxide Solution, 3 wt% in H2O, Solstice
Codice prodotto. 15613820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
4 L
Dimensione della confezione:
25mL
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15613820 500 mL 500mL
15658360 25 mL 25mL
15668360 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15613820 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 323381500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    84.39€ / 500mL
    Risparmia 5.61€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Contains ∼200 ppm acetanilide as stabilizer, 3 wt. % in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifications
Materiale o nome chimico Hydrogen Peroxide Solution
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587191
Densità 1g/mL at 25°C
Peso formulazione 34.01g/mol
Pressione del vapore 23.3mmHg (30°C)
Densità vapore 1.1 (vs air)
Quantità 500 mL
Product Identifier
  • Hydrogen peroxide solution