Learn More
Hydrogen Peroxide Solution 30-32%, Optima™, for Ultra Trace Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11692809 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11692809 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11692809 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P170500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Colore Undesignated
CAS 7722-84-1
Punti di ebollizione 108°C
Punto di fusione -33°C
Formula molecolare H2O2
Numero MDL 11333
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name perossido di idrogeno
Molecular Weight (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Peso formulazione 34.01g/mol
Pressione del vapore 23mmHg 30
Densità vapore 1.1
pH 3.3
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen peroxide 30-32%, Optima for Ultra traces analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide